49547
Naphthol Yellow S
analytical standard
Sinónimos:
2,4-Dinitro-1-naphthol-7-sulfonic acid sodium salt, 5,7-Dinitro-8-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid sodium salt, Acid Yellow 1, Flavianic acid sodium salt
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]c1c(cc([N+]([O-])=O)c2ccc(cc12)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H6N2O8S.2Na/c13-10-7-3-5(21(18,19)20)1-2-6(7)8(11(14)15)4-9(10)12(16)17;;/h1-4,13H,(H,18,19,20);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
CTIQLGJVGNGFEW-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
- Foodstuffs by solid phase extraction (SPE) and high performance liquid chromatography (HPLC)-diode array detection (DAD)-ion trap time-of-flight tandem mass spectrometry (IT-TOF-MS3) equipped with multiple reaction monitoring (MRM) detection.[2]
- Drinks and candies by SPE followed by analysis using HPLC coupled to photodiode array (PDA) detector.[3]
- Wastewater samples by adsorption column chromatography.[4]
- Embroideries designed by the famous 19th century French painter Emile Bernard.[5]
Envase
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)