Saltar a
49129
Disulfuro de carbono
puriss., low in benzene, ≥99.5% (GC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CS2
Número CAS:
Peso molecular:
76.14
EC Number:
200-843-6
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1098293
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
46 °C (lit.)
Vapor pressure:
5.83 psi
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
2.67 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
5.83 psi
grade
puriss.
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
212 °F
quality
low in benzene
expl. lim.
50 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤1 ppm benzene, ≤1 ppm toluene
refractive index
n20/D 1.627
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
density
1.263 g/mL at 20 °C, 1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Disulfuro de carbono
Palabra de advertencia
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos diana
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
-30 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)