Merck
47885
Sigma-Aldrich
Fumaraldehyde bis(dimethyl acetal)
technical, ≥90% (GC)
Sinónimos:
trans-1,1,4,4-Tetramethoxy-2-butene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2CHCH=CHCH(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
176.21
Beilstein:
1723349
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical
Ensayo
≥90% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.429
bp
100-103 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(OC)\C=C\C(OC)OC
InChI
1S/C8H16O4/c1-9-7(10-2)5-6-8(11-3)12-4/h5-8H,1-4H3/b6-5+
Clave InChI
ZFGVCDSFRAMNMT-AATRIKPKSA-N
Otras notas
Starting material for preparing the unstable mono-acetal, a versatile building block; Synthesis of chiral cyclic N,O-acetals employed in asymmetric reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron, 44, 5929-5929 (1988)
R. Gree et al.
Tetrahedron Letters, 27, 4983-4983 (1986)
S. Cardani et al.
Tetrahedron, 44, 5563-5563 (1988)
G.M. Coppola
Synthesis, 1021-1021 (1984)