Merck
47657
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln(Dod)-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g loading
Sinónimos:
Nα-Fmoc-Nδ-(4,4′-dimethoxybenzhydryl)-L-glutamine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Extensión del etiquetado
0.4-0.6 mmol/g loading
Matriz
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
tamaño de partícula
200-400 mesh
temp. de almacenamiento
2-8°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)