45736
Methyl (2-naphthoxy)acetate
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
COC(=O)COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-13(14)9-16-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,9H2,1H3
Clave InChI
AMURPBCUFDCTEW-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)