45593
Nabam
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Disodium ethylenebis(dithiocarbamate)
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
descripción
technical mixture
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
[Na]SC(=S)NCCNC(=S)S[Na]
InChI
1S/C4H8N2S4.2Na/c7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;;/h1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
UQJQVUOTMVCFHX-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)