Merck
45499
Supelco
Flubenzimin
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H10F6N4S
Número de CAS:
Peso molecular:
416.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
FC(F)(F)/N=C1S\C(=N/c2ccccc2)N(c3ccccc3)C\1=N\C(F)(F)F
InChI
1S/C17H10F6N4S/c18-16(19,20)25-13-14(26-17(21,22)23)28-15(24-11-7-3-1-4-8-11)27(13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b24-15-,25-13+,26-14-
Clave InChI
IZFZCMFMJKDHJZ-BANPTERESA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[Characteristics of the acaricidal action of cropotex--an inhibitor of tick development].
Iu S Korotkov et al.
Meditsinskaia parazitologiia i parazitarnye bolezni, (3)(3), 44-48 (1985-05-01)