Merck
45381
Supelco
Chlorophenprop-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Chlorophenprop-methyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10Cl2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
233.09
Beilstein:
2331933
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
COC(=O)C(Cl)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H10Cl2O2/c1-14-10(13)9(12)6-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,9H,6H2,1H3
Clave InChI
YJKIALIXRCSISK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Istvan Jablonkai
Pest management science, 59(4), 443-450 (2003-04-19)
The relationship between S- and N-alkylating reactivity and herbicidal activity within a series of chloroacetamides, including several commercial herbicides and newly synthesised analogues was studied. The S-alkylating reactivity of selected chloroacetamides, as well as those of atrazine and chlorfenprop-methyl, was