Merck
45364
Sigma-Aldrich
1,2-Epoxyoctane
purum, ≥95.0% (GC)
Sinónimos:
1-Octene oxide, Hexyloxirane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
128.21
Beilstein:
79912
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
purum
Ensayo
≥95.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.420
bp
62-64 °C/17 mmHg (lit.)
densidad
0.835 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCC1CO1
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-8-7-9-8/h8H,2-7H2,1H3
Clave InChI
NJWSNNWLBMSXQR-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
W Levin et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 220(2), 485-494 (1983-02-01)
Metabolism of cholesterol 5,6 alpha-oxide to the 5,6-glycol is catalyzed by a rat liver microsomal epoxide hydrolase that is distinct from the microsomal epoxide hydrolase that metabolizes a wide range of xenobiotic alkene and arene oxides. The two enzymes are