Merck
444316
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium bis(4-methyl-1,2-benzenedithiolato)nickelate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H48NNiS4
Número de CAS:
Peso molecular:
609.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
149-151 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.Cc1ccc(S[Ni+]Sc2cc(C)ccc2[S-])c([S-])c1
InChI
1S/C16H36N.2C7H8S2.Ni/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*1-5-2-3-6(8)7(9)4-5;/h5-16H2,1-4H3;2*2-4,8-9H,1H3;/q+1;;;+3/p-4
InChI key
OGDOOYYRRAJVOI-UHFFFAOYSA-J
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)