Merck
43581
Epoxide Hydrolase from Rhodotorula glutinis
BioChemika
Sinónimos:
Hydratase, epoxide
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Código UNSPSC:
12352204
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
BioChemika
temp. de almacenamiento
2-8°C
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)