Merck
433462
Sigma-Aldrich
Methylsilicon(IV) phthalocyanine chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H19ClN8Si
Número de CAS:
Peso molecular:
591.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
λmax
695 nm
SMILES string
[Cl-].C[Si+]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)