43120
Chloro(methyl)diphenylsilane
purum, ≥95.0% (GC)
Sinónimos:
Chloro-diphenyl-methylsilane, DPMSCl, Diphenylmethylchlorosilane, Methyldiphenylchlorosilane
About This Item
presión de vapor
3 mmHg ( 125 °C)
grado
purum
Ensayo
≥95.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.574 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
densidad
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13ClSi/c1-15(14,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
Clave InChI
OJZNZOXALZKPEA-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)