Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CH=NNHC6H3(NO2)2
Número CAS:
Peso molecular:
224.17
UNSPSC Code:
12171500
eCl@ss:
39021102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
analytical standard
Quality Segment
assay
99%
form
powder or crystals
technique(s)
titration: suitable
mp
165-168 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
environmental
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
InChI key
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?