Merck
42365
Supelco
N-Methyldioctadecylamine
Selectophore, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
N,N-Dioctadecylmethylamine
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)17]2NCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
536.01
Beilstein:
1802318
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.61
Línea del producto
Selectophore
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (T)
mp
46-49 °C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H77N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38(3)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h4-37H2,1-3H3
Clave InChI
VFLWKHBYVIUAMP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
N-Methyldioctadecylamine is a mono-alkyl tertiary amine.1 It is basically an hydrogen ionophore III.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
It may be used in preparing cation-sensitive PVC-based membranes for multisensory array used in measuring mineral water, soft drinks and beers.
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
All-solid-state electronic tongue and its application for beverage analysis.
Lvova, Larisa, et al.
Analytica Chimica Acta, 468, 303-314 (2002)
Synthesis and characterization of quaternary ammonium salts methyl carbonate.
Geng, Tao, et al.
Fine Chemicals / ????, 6, 537-541 (2010)