42258
(S)-ar-Turmerone
analytical standard
Sinónimos:
(S)-2-Methyl-6-(4-methylphenyl)-2-hepten-4-one
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
assay
≥90.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](CC(=O)\C=C(\C)C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C15H20O/c1-11(2)9-15(16)10-13(4)14-7-5-12(3)6-8-14/h5-9,13H,10H2,1-4H3/t13-/m0/s1
InChI key
NAAJVHHFAXWBOK-ZDUSSCGKSA-N
General description
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?