Merck
42036
Sigma-Aldrich
3,5-Dinitrobenzyl chloride
purum, ≥97.0% (AT)
Sinónimos:
α-Chloro-3,5-dinitrotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
(O2N)2C6H3CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
216.58
Beilstein:
2506587
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (AT)
mp
79-82 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(CCl)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O4/c8-4-5-1-6(9(11)12)3-7(2-5)10(13)14/h1-3H,4H2
Clave InChI
SMJODKZAFKWUJG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
3,5-Dinitrobenzyl chloride was used in the synthesis of double-spanned double cavity calix[4]arenes.[1] It was used in the fuorescence flow immunoassay for the detection of 4-nitrophenol.[2]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Calixarenes. 27. Synthesis, characterization, and complexation studies of double-cavity calix [4] arenes.
Gutsche CD and See KA.
The Journal of Organic Chemistry, 57(16), 4527-4539 (1992)
Competitive flow immunoassay with fluorescence detection for determination of 4-nitrophenol.
Nistor C, et al.
Analytica Chimica Acta, 426(2), 185-195 (2001)