41960
Vegitone infusion broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
Brain Heart Broth, Vegitone
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
dextrose, 2.0 g/L
disodium phosphate, 2.5 g/L
peptone (vegetable), 10.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
vegetable infusion powder, 5.0 g/L
vegetable special infusion powder, 12.5 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
envase
pkg of -500 g
condiciones de almacenamiento
(Dry place, tightly sealed containers)
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
aplicaciones
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
sterility testing
microbiology
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
Haemophilus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Descripción general
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.