Merck
41663
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-1,1,3,3-tetraphenyldisilazane
≥98.0% (NT)
Sinónimos:
1,1,3,3-Tetraphenyl-1,3-dimethyldisilazane, TPDMDS
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3Si(C6H5)2]2NH
Número de CAS:
Peso molecular:
409.67
Beilstein:
2952534
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (NT)
Formulario
solid
mp
87-89 °C (lit.)
87-89 °C
cadena SMILES
C[Si](N[Si](C)(c1ccccc1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H27NSi2/c1-28(23-15-7-3-8-16-23,24-17-9-4-10-18-24)27-29(2,25-19-11-5-12-20-25)26-21-13-6-14-22-26/h3-22,27H,1-2H3
Clave InChI
YFONAHAKNVIHPT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,3-Dimethyl-1,1,3,3-tetraphenyldisilazane is a silylating reagent, used for the hydrophobization of glass or silica surfaces.[1]
Otras notas
Para desactivación de columnas de vidrio capilares por persililación[2][2][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Silicon in Polymer Synthesis (2012)
Christopher A Girkin et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 58(9), 3759-3769 (2017-07-25)
This study quantified the thickness and depth of the lamina cribrosa (LC) and peripapillary scleral thickness in high-resolution three-dimensional (3D) fluorescent reconstructions of the optic nerve head (ONH) in eyes from donors of African (AD) and European descent (ED). A
Concentration modulation by thermal decomposition for multiplex gas chromatography.
J R Valentin et al.
HRC & CC. Journal of high resolution chromatography & chromatography communications, 6, 621-622 (1983-11-01)
Artículos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs