40982
Maize GMO Standard ERM-BF423
Set for 0%, 0.1%, 1%, 10% MIR604
Sinónimos:
GVO Standard ERM-BF423, Maize MIR604
About This Item
Línea del producto
BioChemika
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
microbiology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)