40858
Propyl acetate
analytical standard
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
25 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.7% (GC)
temp. de autoignición
842 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
1.7 %, 37 °F
8 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.384
bp
102 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble
densidad
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Geranyl acetate synthesis by lipase-catalyzed transesterification in supercritical carbon dioxide.