403598
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (7754), 70-230 mesh
Productos recomendados
Nombre del producto
Gel de sílice, high-purity grade (7754), pore size 60 Å, 70-230 mesh
grado
high-purity grade (7754)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
EMD Millipore®
técnicas
LPLC: suitable
superficie
550 m2/g
Matriz
Silica
grupo activo de la matriz
silica
tamaño de partícula
63-200 μm
70-230 mesh
tamaño de poro
~0.8 cm3/g pore volume
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
Aplicación
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.