39421
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
DMAC, DMACA
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
mp
138-140 °C (lit.)
138-141 °C
solubilidad
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear to very faintly turbid, yellow to deep red
cadena SMILES
CN(C)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
Clave InChI
RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?