Merck
39351
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(dimethylamino)propionate
purum, ≥95.0% (NT)
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NCH2CH2COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
145.20
Beilstein/REAXYS Number:
1702477
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
grade
purum
assay
≥95.0% (NT)
refractive index
n20/D 1.419
bp
56-57 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.917 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCN(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)