Merck
390216
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,1,3-trimethoxypropane
95%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCH2CH(Br)CH(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
213.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
bp
54-55 °C/21 mmHg (lit.)
densidad
1.395 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COCC(Br)C(OC)OC
InChI
1S/C6H13BrO3/c1-8-4-5(7)6(9-2)10-3/h5-6H,4H2,1-3H3
Clave InChI
GAFSXURUCDQGFB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[Gas-chromatographic measurement of the level of dimethylacetal of alpha-bromine-beta-methoxypropionic aldehyde in the air of the work area].
Z F Kos'ianova et al.
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 74-75 (1991-01-01)
Yu Wang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (8)(8), 1090-1091 (2005-02-19)
Using sodium deoxycholate as a protective medium, the selective recognition of Cu(II) at ng ml(-1) level is realized through dynamic phosphorescence quenching of 1-bromo-2-methylnaphthalene (BMN) without deoxygenation. The limit of detection is 4.32 ng ml(-1), and the relative standard deviation