Merck
389404
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H, 23H-porphine-p,p′,p,p′′′-tetrasulfonic acid tetrasodium hydrate
Sinónimos:
4,4′,4′′,4′′′-(Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(benzenesulfonic acid) tetrasodium salt hydrate, meso-Tetraphenylporphine-4,4′,4″,4″′-tetrasulfonic acid tetrasodium salt
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 200,00
500 MG
US$ 646,00
US$ 200,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 200,00
500 MG
US$ 646,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H26N4Na4O12S4 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
1022.92 (anhydrous basis)
Beilstein:
5488862
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
US$ 200,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder, crystals or chunks
Nivel de calidad
λmáx.
414 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(cc6)S([O-])(=O)=O)c7ccc(n7)c(-c8ccc(cc8)S([O-])(=O)=O)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H30N4O12S4.4Na.H2O/c49-61(50,51)29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(45-33)42(26-3-11-30(12-4-26)62(52,53)54)37-21-23-39(47-37)44(28-7-15-32(16-8-28)64(58,59)60)40-24-22-38(48-40)43(36-20-18-34(41)46-36)27-5-13-31(14-6-27)63(55,56)57;;;;;/h1-24,45,48H,(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;;;;
Clave InChI
LMNVUEGSCDLLCZ-FLYAKZGESA-J
Descripción general
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H, 23H-porphine-p,p′,p,p′′′-tetrasulfonic acid tetrasodium hydrate is a water-soluble porphyrin. It is a negatively charged compound due to the presence of the sulfonate groups.
Aplicación
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H, 23H-porphine-p,p′,p,p′′′-tetrasulfonic acid tetrasodium hydrate has been used to functionalize chemically converted graphene to form conductive graphene films of varying thickness.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Porphyrin functionalized graphene sheets in aqueous suspensions: from the preparation of graphene sheets to highly conductive graphene films.
Geng J and Tung HT
The Journal of Physical Chemistry C, 114(18), 8227-8234 (2010)