Merck
38788
Supelco
Copper(II) Ionophore V
Selectophore, function tested
Sinónimos:
2-(1,4,8,11-Tetrathiacyclotetradec-6-yloxy)hexanoic acid, 2-(3,6,10,13-Tetrathiacyclotetradec-1-oxy)hexanoic acid, TTCTOHA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H30O3S4
Número de CAS:
Peso molecular:
398.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
Línea del producto
Selectophore
Nivel de calidad
calidad
function tested
cadena SMILES
CCCCC(OC1CSCCSCCCSCCSC1)C(O)=O
InChI
1S/C16H30O3S4/c1-2-3-5-15(16(17)18)19-14-12-22-10-8-20-6-4-7-21-9-11-23-13-14/h14-15H,2-13H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
ZIRYKADCKCUEGL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Copper(II) Ionophore V is a calboxylated thiacrown ether.[1]
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of thiacrown ether carboxylic acids and their characteristics as extractants for metal ions.
Saito, Keiitsu, et al.
Analytica Chimica Acta, 299, 137-144 (1994)
Copper(II)-selective electrodes based on a novel charged carrier and preliminary application of field-effect transistor type checker
Wakida, S., et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 130, 187-192 (2008)