Merck
38382
Supelco
Cinnamyl alcohol
reference material
Sinónimos:
3-Phenyl-2-propen-1-ol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=CHCH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
134.18
Beilstein:
1903999
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.6 (vs air)
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
bp
250 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
densidad
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2/b7-4+
Clave InChI
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
126 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)