Merck
379530
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenedicarboxamide
95%
About This Item
Fórmula lineal:
C10H6(CONH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
214.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
assay
95%
mp
280-282 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)c1cc2ccccc2cc1C(N)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)