Merck
37922
Supelco
2,3,4,5,6-Pentabromoethylbenzene
analytical standard
Sinónimos:
Pentabromoethylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5Br5
Número de CAS:
Peso molecular:
500.65
Beilstein:
3133073
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
petroleum
Formato
neat
cadena SMILES
CCc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C8H5Br5/c1-2-3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2H2,1H3
Clave InChI
FIAXCDIQXHJNIX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Phoebe J Lewis et al.
Marine pollution bulletin, 159, 111488-111488 (2020-08-02)
While globally distributed throughout the world's ecosystems, there is little baseline information on persistent organic pollutants (POPs) in marine environments in Australia and, more broadly, the Southern Hemisphere. To fill this knowledge gap, we collected baseline information on POPs in