Merck
37910
Sigma-Aldrich
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
7-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, Diprophylline, Dyphylline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
254.24
Beilstein/REAXYS Number:
284563
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
assay
≥97.0% (HPLC)
ign. residue
≤0.1%
mp
161-162 °C (lit.)
161-164 °C
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
InChI
1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
InChI key
KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)