Documentos clave
37541
Supelco
AQUANAL-Oekotest Water Laboratory
cuvettes refill for 37557
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41113319
aplicaciones
environmental
general analytical
Descripción general
Aquanal kits can be used for the determination of hardness and phosphate, ammonia, nitrate, and nitrite concentrations.
Información legal
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Removal of Mercury from Chloralkali Electrolysis Wastewater by a Mercury-Resistant Pseudomonas putidaStrain.
Canstein V
Applied and Environmental Microbiology, 65 (12), 5279-5284 (1999)