Documentos clave
37476
Supelco
AQUANAL-plus tin (Sn) 0.1-1.2 mg/L
refill pack for 37436
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41113319
aplicaciones
environmental
general analytical
Descripción general
Aquanal kits can be used for the determination of hardness and phosphate, ammonia, nitrate, and nitrite concentrations.
Nota de análisis
also for photometric evaluation
Información legal
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Removal of Mercury from Chloralkali Electrolysis Wastewater by a Mercury-Resistant Pseudomonas putidaStrain.
Canstein V
Applied and Environmental Microbiology, 65 (12), 5279-5284 (1999)