Documentos clave
37419
Supelco
AQUANAL-plus chlorine (Cl2) free and bound 0.01-0.30 mg/L
test set with color comparator and check solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41113319
uso
sufficient for 300 tests
intervalo de medida
0.01-0.30 mg/L (color chart)
0.1-5 mg/L (photometric, Spectro 3)
aplicaciones
environmental
general analytical
Descripción general
Aquanal kits can be used for the determination of hardness and phosphate ammonia, nitrate, and nitrite concentrations.
Nota de análisis
Method
Formation of a red-violet dye N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine
Gradation (color chart)
0 - 0.1 - 0.025 - 0.045 - 0.06 - 0.08 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 mg/L (Cl2)
Información legal
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Removal of Mercury from Chloralkali Electrolysis Wastewater by a Mercury-Resistant Pseudomonas putidaStrain.
Canstein V
Applied and Environmental Microbiology, 65 (12), 5279-5284 (1999)