Merck
37308
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-(−)-4,5-Dihydro-4-methoxymethyl-2-methyl-5-phenyloxazole
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(4S,5S)-4-Methoxymethyl-2-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
205.25
Beilstein:
1214742
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D −115.0±2°, c = 10.5% in chloroform
cadena SMILES
COC[C@@H]1N=C(C)O[C@H]1c2ccccc2
Otras notas
Chiral acetimidate useful for the preparation of chiral β-substituted acids, aldehydes or alcohols[1][2]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M. Whittaker et al.
Canadian Journal of Chemistry, 63, 2844-2844 (1985)
A.I. Meyers et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44, 2250-2250 null