Merck
36702
Supelco
2,5-Dichloroaniline
PESTANAL®, analytical standard
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 43,70
US$ 43,70
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 43,70
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.02
Beilstein:
1447438
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 43,70
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
temp. de autoignición
>374 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
251 °C (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
Nc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
Clave InChI
AVYGCQXNNJPXSS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)