36691
Dicyclopentadiene
purum, ≥95.0% (GC)
Sinónimos:
4,7-Methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindene, Cyclopentadiene dimer, DCPD
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Ensayo
≥95.0% (GC)
contiene
~0.05% 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.511
bp
170 °C (lit.)
mp
33 °C (lit.)
densidad
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1C=CC2C3CC(C=C3)C12
InChI
1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2/t7-,8+,9?,10?/m0/s1
Clave InChI
HECLRDQVFMWTQS-AFWXGSBKSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)