366846
1-Docosyl-4-(4-hydroxystyryl)pyridinium bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H56BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
586.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
mp
250 °C (dec.) (lit.)
λmáx.
394 nm
cadena SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(\C=C/c2ccc(O)cc2)cc1
Aplicación
NLO material
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)