36572
1,4-Dichloro-2-nitrobenzene
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2,5-Dichloronitrobenzene, Nitro-p-dichlorobenzene
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
6.6 (vs air)
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
9.2 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
266-269 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
Clave InChI
RZKKOBGFCAHLCZ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
275.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
135 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)