36138
Isoxaben
PESTANAL®, analytical standard
Seleccione un Tamaño
US$ 70,70
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 70,70
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
175-179 °C
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CCC(C)(CC)c1cc(NC(=O)c2c(OC)cccc2OC)on1
InChI
1S/C18H24N2O4/c1-6-18(3,7-2)14-11-15(24-20-14)19-17(21)16-12(22-4)9-8-10-13(16)23-5/h8-11H,6-7H2,1-5H3,(H,19,21)
Clave InChI
PMHURSZHKKJGBM-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)