The brand names CHROMASOLV® and PESTANAL® are synonymous with quality in HPLC and GC applications. Typical test parameters include for example UV transmittance in the case of CHROMASOLV® and suitability for residue analysis in the case of PESTANAL®. The PESTANAL product line was originally developed for analysis of samples for pesticides.
35837
4-Aminophenol
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
4-Hydroxyaniline
Seleccione un Tamaño
US$ 57,80
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 57,80
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
185-189 °C (lit.)
solubilidad
water: slightly soluble
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
Clave InChI
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
What does PESTANAL® mean?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the solubility of 4-Aminophenol (Product No. 35837)?
1 answer-
4-Aminophenol is soluble in water at 1.5 g/100 mL at room temperature (25 °C).
Helpful?
-
-
How do recommend storing Product No. 35837 (4-Aminophenol)?
1 answer-
4-Aminophenol should be stored at room temperature in dry conditions.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.