Documentos clave
34745BC
Millipore
Assurance® GDS Listeria Resuspension Buffer Tq PCR Reagent
For use with Assurance® GDS Listeria Tq
Sinónimos:
Buffer for PCR Sample Prep
Seleccione un Tamaño
70 ML
US$ 157,00
US$ 157,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
70 ML
US$ 157,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106306
NACRES:
NA.85
US$ 157,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Nombre del producto
GDS Listeria Resuspension Buffer Tq, BioControl, For use with GDS Listeria
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
24 mo.
envase
bottle of 70 mL
fabricante / nombre comercial
BioControl Systems 34745-100C
condiciones de almacenamiento
(Tightlyclosed in a dry, cool, and well-ventilated place)
técnicas
PCR: suitable
aplicaciones
food and beverages
pathogen testing
compatibilidad
for use with BioControl GDS
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Listeria spp.
Categorías relacionadas
Descripción general
GDS Listeria Resuspension Buffer Tq is one of the components of the Assurance® GDS Listeria monocytogenes Tq, which is a genetic detection system for Listeria monocytogenes. It is an automated nucleic acid amplification system for the detection of Listeria monocytogenes from food and environmental samples. This larger size format is commonly purchased with Listeria automation kits for use with Assurance® GDS PickPen® PipetMax® (PPMX).
Aplicación
GDS Listeria Resuspension Buffer Tq is used during sample preparation for the detection of Listeria monocytogenes from food and environmental samples.
Componentes
One bottle, 70 mL
Método de análisis
PCR
Información legal
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)