Merck
34464
Supelco
Deterenol acetate
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
4-Hydroxy-α-[(isopropylamino)methyl]benzenemethanol acetate salt, N-Isopropyloctopamine acetate salt, PI 39 acetate salt, Paraproterenol acetate salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17NO2 · C2H4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
255.31
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)