Merck
34189
Supelco
Dimethyl phthalate-3,4,5,6-d4
analytical standard
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 447,00
US$ 447,00
Fecha estimada de envío10 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 447,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6D4(CO2CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.21
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
US$ 447,00
Fecha estimada de envío10 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.515 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC)c(c1[2H])C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
InChI key
NIQCNGHVCWTJSM-LNFUJOGGSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)