34138
Neosolaniol solution
~100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Sinónimos:
4β,15-Diacetoxy-3α,8α-dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-ene, 8-Hydroxydiacetoxyscirpenol solution, NEO
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
~100 μg/mL in acetonitrile
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)C[C@@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@@H]3C=C(C)[C@@H](O)C[C@]3(COC(C)=O)[C@]1(C)[C@@]24CO4
InChI
1S/C19H26O8/c1-9-5-13-18(6-12(9)22,7-24-10(2)20)17(4)15(26-11(3)21)14(23)16(27-13)19(17)8-25-19/h5,12-16,22-23H,6-8H2,1-4H3/t12-,13?,14+,15+,16+,17+,18+,19-/m1/s1
Clave InChI
TVZHDVCTOCZDNE-VUQWXZGYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?