34127
Patulin solution
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Sinónimos:
4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one, PAT
Productos recomendados
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
100 μg/mL in acetonitrile
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1OCC=C2OC(=O)C=C12
InChI
1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2
Clave InChI
ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- dried apple rings using high-performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD)(1)
- fruit juices using high-performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS)(2)
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
This selective and fast MIP extraction procedure allows trace amounts of patulin to be easily detected in apple juice, with high analyte recovery and reproducibility.