34006
1-Amino-2,4-imidazolidinedione-13C3
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
AHD-13C3
Seleccione un Tamaño
US$ 1.000,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.000,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
NN1[13CH2][13C](=O)N[13C]1=O
InChI
1S/C3H5N3O2/c4-6-1-2(7)5-3(6)8/h1,4H2,(H,5,7,8)/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
KVYKDNGUEZRPGJ-VMIGTVKRSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?