Documentos clave
33957
Supelco
Alcohol Standard Solution
0.5 mg/mL in H2O, analytical standard, NIST-traceable
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
0.5 mg/mL in H2O
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Envase
set with 10x1mL
Analito
Descripción
    Ethanol
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)