33910
1,2-Dibromoethylene
purum, cis+trans, ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
Acetylene dibromide
About This Item
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.542
bp
107-110 °C (lit.)
densidad
2.27 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
Br\C=C\Br
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)