Merck
33874
Supelco
Cyazonfamid
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
4-Chloro-1-(dimethylaminosulfonyl)-5-(p-tolyl)imidazole-2-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 113,00
US$ 113,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 113,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H13ClN4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
324.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 113,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN(C)S(=O)(=O)n1c(nc(Cl)c1-c2ccc(C)cc2)C#N
InChI
1S/C13H13ClN4O2S/c1-9-4-6-10(7-5-9)12-13(14)16-11(8-15)18(12)21(19,20)17(2)3/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
YXKMMRDKEKCERS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Cyazofamid is a fungicide exhibiting specific activity against diseases caused by oomycetes fungi and Plasmodiophora brassicae Woronin.[1]
Aplicación
Cyazofamid can be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in grapes and wine samples[2][3] using various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Effects of cyazofamid against Plasmodiophora brassicae Woronin on Chinese cabbage.
Mitani S, et al.
Pest Management Science, 59(3), 287-293 (2003)
Determination of nine fungicides in grape and wine using QuEChERS extraction and LC/MS/MS analysis.
Matinez G, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 98(1745-1751), 6-6 (2015)
Multiresidue determination of 11 new fungicides in grapes and wines by liquid?liquid extraction/clean-up and programmable temperature vaporization injection with analyte protectants/gas chromatography/ion trap mass spectrometry.
Gonzalez-Rodriguez R M, et al.
Journal of Chromatography A, 1216(32), 6033-6042 (2009)
Im-Sook Song et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 34(4), e22459-e22459 (2020-02-01)
We aimed to investigate the intestinal permeability and interaction of cyazofamid with clinically important transporters. The intestinal permeability of cyazofamid was low (0.21 ± 0.02 cm/s), and it is a substrate for P-glycoprotein (P-gp) with a Km value of 83.1 μM, indicated that P-gp